Zink ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10759.18 10759.30 10759.A1
10759.18EA 180 CHF
10759.18 10759.30 10759.A1
Zink ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Zinc
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255