Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Perlen, Ø 10mm (0.4in), Dicke 2 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 175 CHF
10440.36 10440.A3 10440.22
Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Perlen, Ø 10mm (0.4in), Dicke 2 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255