Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10435.G6 10435.H2
10435.G6EA 105 CHF
10435.G6 10435.H2
Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Zinc
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈57.3g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255