Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10433.BV 10433.RM 10433.RS
10433.BVEA 225 CHF
10433.BV 10433.RM 10433.RS
Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinc
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255