Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Barren, Länge 345 mm (13.6 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00682.KF 00682.KJ
00682.KFEA 96.3 CHF
00682.KF 00682.KJ
Zink ≥99,99% (Metall-Basis), Barren, Länge 345 mm (13.6 in)
Zinc
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈175g/ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255