Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00422.RMEA 304 CHF
00422.RM 00422.BT 00422.0R
Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinc
Formel: Zn
MW: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255