Zink, granular 20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
222601000 222605000 222600025
ACRO222601000EA 28.3 CHF
ACRO222601000 ACRO222605000 ACRO222600025
Zink, granular 20 mesh
Zinc
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Merck Index: 12,10255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 20 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %