Zink 99+%, moosig
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO201450050EA 339 CHF
ACRO201450050 ACRO201455000 ACRO201450010
Zink 99+%, moosig
Zinc
Formel: Zn
MW: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 907 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 419 °C
Dichte: 7,14 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %