Kupfer, Drahtform, GPR RECTAPUR®, reduziert aus dem Oxid
Lieferant: VWR Chemicals
23028.182EA 0 CHF
23028.182
Kupfer, Drahtform, GPR RECTAPUR®, reduziert aus dem Oxid
Copper
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545