Kupfer, Pulver zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02703.0250EA 152 CHF
1.02703.0250 1.02703.1000
Kupfer, Pulver zur Analyse, Supelco®
Copper
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2567 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083,4 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)