Kupfer ≥99% (Metall-Basis), Schuppen -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45073.30
45073.A1
45073.30EA
220
CHF
45073.30
45073.A1
Kupfer ≥99% (Metall-Basis), Schuppen -325 mesh
Copper
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu
Formula Weight: 63.55
Physical Form: Flake, average thickness 1-2 microns
Density: 8.94
Melting Point: 1083°
Boiling Point: 2562°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu MW: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2562 °C Melting Pt: 1083 Dichte: 8.94 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,02545 |