Kupfer ≥99,5% (Metall-Basis), Perlen 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44213.36EA 191 CHF
44213.36 44213.A3 44213.22
Kupfer ≥99,5% (Metall-Basis), Perlen 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Copper
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545