Kupfer ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 374 CHF
43238.G6 43238.H2
Kupfer ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Copper
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545