Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42978.G6 42978.H2
42978.G6EA 283 CHF
42978.G6 42978.H2
Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Copper
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545