Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42974.FI 42974.GH
42974.FIEA 229 CHF
42974.FI 42974.GH
Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Copper
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545