Kupfer, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
42777.GTEA 72.5 CHF
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
Kupfer, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Copper
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545