Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -625 mesh (APS 3,25-4,75 µm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
unter Argon abgefüllt
42455.18
42455.30
42455.18EA
172
CHF
42455.18
42455.30
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -625 mesh (APS 3,25-4,75 µm)
Copper
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Reddish
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu MW: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2595 Melting Pt: 1083 Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,02545 |