Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42189.FI 42189.GH 42189.HG
42189.FIEA 212 CHF
42189.FI 42189.GH 42189.HG
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545