Kupfer, Drahtgeflecht 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40907.FL
40907.GT
40907.HB
40907.FLEA
275
CHF
40907.FL
40907.GT
40907.HB
Kupfer, Drahtgeflecht 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Copper
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu MW: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2595 Melting Pt: 1083 Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |