Filternutschen
Lieferant: Brand
464003 464004 464713 464714 465423 465424 466133 466134
BRND464003EA 96.5 CHF
BRND464003 BRND464004 BRND464713 BRND464714 BRND465423 BRND465424 BRND466133 BRND466134
Filternutschen
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.