Saugflaschen, mit Tubus
Lieferant: Brand
73714 73719 73724 73729
BRND73714EA 82 CHF
BRND73714 BRND73719 BRND73724 BRND73729
Saugflaschen, mit Tubus
Kolben Saugflaschen
Borosilikatglas 3.3.
  • Erlenmeyerform
  • Schliffhülse zum Anschließen von Vakuumschläuchen mit 15 bis 18 mm Außendurchmesser (z. B. 6×5 oder 8×5 mm)
  • Erfüllen die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
Vakuumfest. Saugflaschen mit Tubus haben die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig auch die Unfallgefahr verringert.
Zertifizierungen: DIN 12476 und ISO 6556