Kupfer ≥99,8% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.01 mm (0.0003 in)
Lieferant: Thermo Scientific
35815.FF
35815.FI
35815.GH
35815.FFEA
114
CHF
35815.FF
35815.FI
35815.GH
Kupfer ≥99,8% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.01 mm (0.0003 in)
Copper
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu MW: 63,55 g/mol Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1083 °C Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |