Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14126.BY 14126.CQ
14126.BYEA 176 CHF
14126.BY 14126.CQ
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.83g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545