Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13376.CU
13376.RR
13376.CUEA
584
CHF
13376.CU
13376.RR
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Copper
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈569g/10x10cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu MW: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2595 Melting Pt: 1083 Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |