Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
12754.DJEA 387 CHF
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈25.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545