Kupfer ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -150 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10160.22EA 97.3 CHF
10160.22 10160.36 10160.A3
Kupfer ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -150 mesh
Copper
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545