Kupfer ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -40/+100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00908.36 00908.A3
00908.36EA 132 CHF
00908.36 00908.A3
Kupfer ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -40/+100 mesh
Copper
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02545