Kupfer 99+%, Drehspäne
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 64.7 CHF
ACRO317912500 ACRO317910010
Kupfer 99+%, Drehspäne
Copper
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1083 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %