Praseodym ≥99,1% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40295.DH
40295.DJ
40295.DM
40295.HF
40295.DHEA
458
CHF
40295.DH
40295.DJ
40295.DM
40295.HF
Praseodym ≥99,1% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Praseodymium
Purity: 99.1%
CAS No.: 7440-10-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Pr MW: 140.91 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011174 CAS-Nummer: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |