Tropfflaschen, PTFE
Lieferant: Brand
125316 125328
BRND125316EA 180 CHF
BRND125316 BRND125328
Tropfflaschen, PTFE
Flaschen Tropfflaschen
PTFE, weiß.
  • Flexible Wand für einfache Verwendung
  • Schraubverschluss
  • Garantiert chemikalienbeständig und inert
Geeignet für das Abtropfen aggressiver Chemikalien
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten