Iod 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, resublimiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24757.187EA 71.8 CHF
24757.187 24757.234 24757.291
Iod 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, resublimiert
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 184.3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test