Iode, EMPROVE® ESSENTIAL USP, BP suitable for use as excipient, sublimiert, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04760.2500 1.04760.9050
1.04760.2500EA 3270 CHF
1.04760.2500 1.04760.9050
Iode, EMPROVE® ESSENTIAL USP, BP suitable for use as excipient, sublimiert, SAFC®
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,05036