Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01948.0050
1.01948.0250
1.01948.0050EA
215
CHF
1.01948.0050
1.01948.0250
Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytisches Reagens, Supelco®
Bromine
Formel:
Br₂ MW: 159.81 g/mol Siedepunkt: 58.7 Melting Pt: –7.2 °C Dichte: 3.12 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010896 CAS-Nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8 (6.1) I Merck Index: 13,01378 |