Brom ≥99%, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01945.1000EA 619 CHF
1.01945.1000
Brom ≥99%, reinst, Supelco®
Bromine
Formel: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –7,2 °C
Dichte: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 99 %
Identity passes test
Iodine (I) ≤ 0.002 %
Organic bromine compounds passes test
Non volatile matter ≤ 0.02 %