Brom ≥99,8%, Flüssigkeit
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
00905.14EA 126 CHF
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
Brom ≥99,8%, Flüssigkeit
Bromine
Purity: 99.8% CAS No.: 7726-95-6 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant UN No.: 1744 MDL No.: MFCD00010896
Formel: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Siedepunkt: 58.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –7.2 °C
Dichte: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378