Tellur ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11075.09 11075.18 11075.30
11075.09EA 159 CHF
11075.09 11075.18 11075.30
Tellur ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Tellurium
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
MW: 127,6 g/mol
Siedepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273