Tellur 99,99 Metals basis, ingot_broken
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11073.18 11073.30
11073.18EA 178 CHF
11073.18 11073.30
Tellur 99,99 Metals basis, ingot_broken
Tellurium
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
MW: 127.6 g/mol
Siedepunkt: 990
Melting Pt: 450
Dichte: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273