Tellur 99,5 Metals basis, powder -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10605.18 10605.30
10605.18EA 176 CHF
10605.18 10605.30
Tellur 99,5 Metals basis, powder -200 mesh
Tellurium
Purity: 99.5% CAS No.: 13494-80-9 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
MW: 127.6 g/mol
Siedepunkt: 990
Melting Pt: 450
Dichte: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273