Tellur 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 161 CHF
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Tellur 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver -200 mesh
Tellurium
Formel: Te
MW: 127,6 g/mol
Siedepunkt: 990 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %