Selen ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 178 CHF
10601.06 10601.18 10601.30
Selen ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Selenium
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formel: Se
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 217 °C
Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572