Phosphor, red Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
8.07270.0100
8.07270.0500
8.07270.2500
8.07270.0100EA
49.6
CHF
8.07270.0100
8.07270.0500
8.07270.2500
Phosphor, red Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Phosphor
Formel:
P MW: 30.97 g/mol Dichte: ∼2.2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133771 CAS-Nummer: 7723-14-0 EINECS: 231-768-7 UN: 1338 ADR: 4.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 590 °C |
Molar Mass | 30.97 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 260 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |