Phosphor, rot ≥99,999% (Metall-Basis), Klumpen, Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10670.03 10670.18
10670.03EA 96.5 CHF
10670.03 10670.18
Phosphor, rot ≥99,999% (Metall-Basis), Klumpen, Puratronic®
Phosphor
Purity: 99.999% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Solid UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formel: P
MW: 30,97 g/mol
Dichte: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133771
CAS-Nummer: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1,III