Phosphor, rot ≥98,9% (Metall-Basis), amorphes Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10281.36 10281.22 10281.57
10281.36EA 555 CHF
10281.36 10281.22 10281.57
Phosphor, rot ≥98,9% (Metall-Basis), amorphes Pulver -100 mesh
Phosphor
Purity: 98.9% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Powder Appearance: Reddish-brown UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formel: P
MW: 30,97 g/mol
Dichte: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133771
CAS-Nummer: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1,III