Blei ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.76 mm (0.03 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44961.VA 44961.RF
44961.VAEA 109 CHF
44961.VA 44961.RF
Blei ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.76 mm (0.03 in)
Lead
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈208g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
MW: 207.2 g/mol
Siedepunkt: 1740
Melting Pt: 327
Dichte: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410