Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12603.RF
12603.VA
12603.RFEA
265
CHF
12603.RF
12603.VA
Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Lead
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈1.6kg/15x15cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formel:
Pb Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa) Melting Pt: 327 °C Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS-Nummer: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |