Blei ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11901.G1 11901.G5
11901.G1EA 319 CHF
11901.G1 11901.G5
Blei ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lead
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈8.9g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
MW: 207.2 g/mol
Siedepunkt: 1740
Melting Pt: 327
Dichte: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410