Kammerobjektträger, Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysin
Lieferant: Corning
354577 354632
734-0220EA 502 CHF
734-0220 734-0243
Kammerobjektträger, Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysin
Objektträger Kammerobjektträger
CultureSlides mit Poly-D-Lysin gleichmäßig beschichtet.
  • Glasobjektträger
  • Polystyrolgefäß, Deckel
  • Werkzeug für die sichere Entfernung