Barium ≥99,9% (Metall-Basis), dendritische Kristalle
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
ampouled under argon
14454.06
14454.14
14454.06EA
784
CHF
14454.06
14454.14
Barium ≥99,9% (Metall-Basis), dendritische Kristalle
Barium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: Ampouled under argon
Appearance: Gold/grey
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Formel:
Ba Siedepunkt: 1640 °C (1013 hPa) Melting Pt: 725 °C Dichte: 3.51 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134031 CAS-Nummer: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 UN: 1400 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,00991 |