Barium 99+%, Stäbe, Ø ∼ 2 cm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
317861000 317865000
ACRO317861000EA 233 CHF
ACRO317861000 ACRO317865000
Barium 99+%, Stäbe, Ø ∼ 2 cm
Barium
Formel: Ba
MW: 137.33 g/mol
Siedepunkt: 1640 °C
Melting Pt: 725 °C
Dichte: 3.51
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134031
CAS-Nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,00991
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %