Rubidium ≥99,75% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Breakseal ampoule
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
10315.03EA 315 CHF
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
Rubidium ≥99,75% (Metall-Basis)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Silver-white UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Formel: Rb
Siedepunkt: 700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (1399.85 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134055
CAS-Nummer: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439